Learn More
Dextransulfat-Natriumsalz, ca. M.W. 6,500–10,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13505010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 13505010
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dextransulfat-Natriumsalz, C9H11NO2, CAS-Nummer 9011-18-1, Americain, Anästhesin, Anaesthesin, Benzocain, Ethoform, Ethylaminobenzoat, Ethyl-p-Aminobenzoat, Norcain, Orthesin, Parathesin, 25 g, CHEBI:116735, BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N, Ethyl-4-Aminobenzoat, MFCD00081551, 165.192
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9011-18-1
Summenformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekulargewicht (g/mol) 40,000
MDL-Nummer MFCD00081551
InChI-Schlüssel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextran sulfate sodium salt
Namenshinweis approx. M.W. 6, 500 - 10, 000
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L (25°C).
Menge 25 g
IUPAC-Name Ethyl-4-Aminobenzoat