Learn More
Dextransulfat-Natriumsalz, ca. M.W. 500,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10814351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10814351 25 g Glasflasche 25 Gramm
10577390 5 g Glasflasche 5 Gramm
10656820 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10814351 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 433240250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00 CHF
    153.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 30.35 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9011-18-1 ∣ (C6H7O5)m(C6H7O5)n ∣ 40,000 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9011-18-1
Summenformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekulargewicht (g/mol) 40,000
MDL-Nummer MFCD00081551
InChI-Schlüssel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC-Name Dextransulfat-Natriumsalz
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextran sulfate sodium salt
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 10% max.
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15,2953
Löslichkeitsinformationen colorless to light yellow
Güte Ungraded