Beschreibung
- Dextran-Sulfat-Natrium (DSS), das sich in der biomedizinischen/klinischen Forschung als vielseitig einsetzbar erwiesen hat
- DSS kann als antikoagulantes, antivirales und antilipämisches Mittel verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DEXTRANSULFAT-NATRIUMSALZ (6,000 bis 8,000 gem. Gew.) |
| Farbe | Weiß |
| CAS | 9011-18-1 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
| MDL-Nummer | MFCD00081551 |
| Synonym | Benzocain, Ethyl-Aminobenzoat, Ethyl P-Aminobenzoat, americain, Anaesthesin, Norcain, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in Wasser (100 mg/ml – klare bis leicht trübe gelbe Lösung. |
| InChI-Schlüssel | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |