Learn More
Dextransulfat-Natriumsalz (36,000 bis 50,000 gem. Gew.), MP-Qualität, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dextransulfat-Natriumsalz |
| Farbe | Weiß |
| CAS | 9011-18-1 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Summenformel | (C6H7O5)m(C6H7O5)n |
| MDL-Nummer | MFCD00081551 |
| Synonym | Benzocain, Ethyl-Aminobenzoat, Ethyl P-Aminobenzoat, americain, Anaesthesin, Norcain, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin |
| Menge | 1 g |
| InChI-Schlüssel | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*] |
| Mehr anzeigen |