Learn More
Dextransulfat (6000 bis 8000), MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11417880 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417880 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11417880 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210151850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00 CHF
    530.33 CHF / 50 Gramm
    Sparen 26.67 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Antikoagulans, Virostatikum und Lipidsenker verwendet
Dextran-Sulfat ist ein polyanionisches Derivat von Dextran und wird bei der Esterifizierung von Dextran mit Chlorsulfonsäure gewonnen.Dextran-Sulfat-Natrium (DSS) ist das Natriumsalz, ein weißes bis cremefarbenes Pulver, das frei in Wasser und Salzlösungen löslich ist und eine stabile, klare Lösung bildet.
  • Der Schwefelgehalt beträgt etwa 17 %, was durchschnittlich 1,9 Sulfat-Gruppen pro Glucosylrest des Dextran-Moleküls entspricht
  • Hohe Reinheit und gleichbleibende Qualität ermöglichen die Anwendung in Pharmazie und Biotechnologie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextransulfat
Farbe Weißer bis weißgrau
pH 5,0 bis 7,5 (1 % wässrige Lösung)
CAS 9011-18-1
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Summenformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL-Nummer MFCD00081551
Synonym dextran sulfate sodium, DSS
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC-Name Dextransulfat-Natriumsalz
Molekulargewicht (g/mol) 40,000
Formelmasse ≈1,400,000
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.