Learn More
Dextranpyrogen-frei, klinisch, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11497860 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497860 100 g 100 Gramm
11487860 50 g 50 Gramm
11407870 500 g 500 Gramm
11417870 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11497860 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210151480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00 CHF
    171.86 CHF / 100 Gramm
    Sparen 9.14 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-54-0
Summenformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
MDL-Nummer MFCD00130935
InChI-Schlüssel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym Dextran, durchschn. MW-86.000, 2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-Hydroxymethyltetrahydro-2h-Pyran-2-yl Oxy Methyltetrahydro-2h-Pyran-2-yl Oxy Hexanal, 2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-Hydroxymethyl-Oxan-2-yl Oxymethyl-Oxan-2-yl Oxyhexanal, 2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-Hydroxymethyltetrahydropyran-2-yl Oxymethyltetrahydropyran-2-yl Oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextran
Namenshinweis Pyrogenfrei
Menge 100 g
IUPAC-Name Dextran
Formelmasse 200.000 bis 300.000
Güte Klinische Chemie