Learn More
Dextran, hoher Anteil, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185313 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10185313 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10156890 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10185313 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 406260010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-54-0
Summenformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
MDL-Nummer MFCD00130935
InChI-Schlüssel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC-Name Dextran
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextran
Farbe Weiß
Namenshinweis High Fraction
pH 4.5 to 7.0 (6% aq. soln.)
Physikalische Form Pulver
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich 250000
Menge 1 kg
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 9.0% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H10O5
Merck Index 15, 2950
Viskosität 0.4 to 0.5 (1% sol,37°C)
Güte Biochemie