missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dexmedetomidine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30011663
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011663 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011663 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29900810MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 145108-58-3
Summenformel C13 H16 N2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 236.74
Synonym Dexmedetomidine hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-[(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 4-[(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), 1H-Imidazole, 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-, monohydrochloride, (S)-, 5-[(1S)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride, (S)-4-(1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl)-1H-imidazole hydrochloride, Dex, Dexdomitor, Dexmetomidine, Precedex
IUPAC-Name 4-[(1S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES Cl.C[C@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dexmedetomidine Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
Formelmasse 236.108
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.