Learn More
Dexmedetomidinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050477
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050477 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050477 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3355.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Dexmedetomidinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexmedetomidine Hydrochloride
CAS 145108-58-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dexmedetomidine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H16 N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Dexmedetomidine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13;/h4-8,11H,1-3H3,(H,14,15);1H/t11-;/m0./s1
SMILES Cl.C[C@H](c1c[nH]cn1)c2cccc(C)c2C
IUPAC-Name 4-[(1S)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 236.74
Menge 250 mg
Formelmasse 236.108 g/mol