Learn More
Dexamethason, TRC
Artikelnummer. 18052400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18052400 5 g 5 Gramm
18032000 25 g 25 Gramm
18020190 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18052400 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2988005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-02-2
Summenformel C22 H29 F O5
Molekulargewicht (g/mol) 392.46
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl- (6CI,8CI), (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 1-Dehydro-16α-methyl-9α-fluorohydrocortisone, 16α-Methyl-9α-fluoro-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 16α-Methyl-9α-fluoro-11β,17α,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α-Methyl-9α-fluoro-δ1-hydrocortisone, 16α-Methyl-9α-fluoroprednisolone, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Adexone, Aeroseb-Dex, Aphtasolon, Aphthasolone, Azium, Calonat, Corsone, Cortisumman, Decacort, Decaderm, Decadron, Decadron A, Decalix, Decasone, Dekacort, Dekort, Delipos, Deltafluorene, Dergramin, Deronil, Desadrene, Desameton, Deseronil, Dexa-Cortidelt, Dexa-Mamallet, Dexa-Scheroson, Dexa-sine, Dexacort, Dexacortal, Dexacortin, Dexadeltone, Dexafarma, Dexalona, Dexaltin, Dexameth, Dexamethasone, Dexamethasone alcohol, Dexamonozon, Dexapolcort, Dexapos, Dexaprol, Dexaratiopharm, Dexason, Dexasone, Dexaven, Dexinoral, Dexium, Dexmethsone, Dexone, Dexonium, Dextelan, Dinormon, Diodex, Etacortilen, Fluormethylprednisolone, Fluormone, Fluorocort, Gammacorten, Gentalipos, HL-Dex, Hexadecadrol, Hexadrol, Isopto-Dex, Lokalison F, Loverine, Luxazone, MK 125, Maxidex, Millicorten, Minidex, NSC 34521, Oradexon, Ozurdex, Pet-Derm III, Posurdex, Prednisolon F, Prednisolone F, Superprednol, Surodex, Visumetazone, Betamethasone Imp. A (EP), Dexamethasone Acetate Imp. A (EP), Dexamethasone Sodium Phosphate Imp. A (EP), Dexamethasone, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Impurity A, Dexamethasone Acetate Impurity A, Dexamethasone Isonicotinate Impurity A, Dexamethasone Sodium Phosphate Impurity A
IUPAC-Name (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-Fluor-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexamethasone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formelmasse 392.1999
Reinheit (%) >95%