Learn More
Dexamethason, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431262 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431262 50 mg -
11441262 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431262 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02199350.6
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dient zur Untersuchung von Apoptose, Signalwegen und Genexpression. Dexamethason, MP Biomedicals, ist ein entzündungshemmendes Glukokortikoid mit einer Reihe von Auswirkungen auf das Zellüberleben, die Zellsignalisierung und die Genexpression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-02-2
Summenformel C22H29FO5
Molekulargewicht (g/mol) 392.47
MDL-Nummer MFCD00064136
InChI-Schlüssel UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym dexamethasone, decadron, dexamethazone, Maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
IUPAC-Name (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-Fluor-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-on
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Spezifikation
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (25mg/mL, clear to slightly hazy, colorless solution)
Formelmasse 392.5g/mol
Physikalische Form Pulver