Learn More
Dexamethasone, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-4679726 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. 17118548
Marke: MP Biomedicals 0219004090
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Anti-inflammatory agent
Dexamethason ist ein glucocorticoides entzündungshemmendes Mittel. Es reguliert Überleben, Wachstum und -Differenzierung von T-Zellen. Es hemmt auch die Induktion von Stickstoffmonoxid-Synthase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexamethason
CAS 50-02-2
Synonym Maxidex
Menge 500 mg
Summenformel C22H29FO5
Formelmasse 392,47
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dexamethasone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dexamethasone
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.