Learn More
Dexamethason, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17118548 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17118548 500 mg 500 Milligramm
11474482 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17118548 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219004090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00 CHF
    181.69 CHF / 500 Milligramm
    Sparen 9.31 CHF
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entzündungshemmendes Mittel
Dexamethason ist ein glucocorticoides entzündungshemmendes Mittel. Es reguliert Überleben, Wachstum und -Differenzierung von T-Zellen. Es hemmt auch die Induktion von Stickstoffmonoxid-Synthase.
Specifications
Chemischer Name oder Material Dexamethason
CAS 50-02-2
Synonym Maxidex
Menge 500 mg
Summenformel C22H29FO5
Formelmasse 392,47
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
compliance-icons
Product Identifier
  • Dexamethasone
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: dexamethasone
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.