missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dexamethasonsäure, TRC

Artikelnummer. 18002050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18002050 10 mg 10 Milligramm
17939759 50 mg 50 Milligramm
18050800 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18002050 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29880510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 37927-01-8
Summenformel C21 H27 F O5
Molekulargewicht (g/mol) 378.43
Synonym (11β,16α,17α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid, (-)-Dexamethasone acid, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, Dexamethasone Sodium Phosphate Imp. G (EP)
IUPAC-Name (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-Fluoro-11,17-Dihydroxy-10,13,16-Trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-Octahydrocyclopenta[a]Phenanthren-17-Carbonsäure
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (-)-Dexamethasone Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H27FO5/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(23)6-7-18(12,2)20(14,22)16(24)10-19(15,3)21(11,27)17(25)26/h6-7,9,11,14-16,24,27H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,25,26)/t11-,14+,15+,16+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Formelmasse 378.1843
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.