Learn More
Dexamethason, 99.5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11464482 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464482 1 g -
11434482 25 mg -
11444482 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464482 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219004091
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 50-02-2
Summenformel C22H29FO5
Molekulargewicht (g/mol) 392.47
MDL-Nummer MFCD00064136
InChI-Schlüssel UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym dexamethasone, decadron, dexamethazone, Maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
IUPAC-Name (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-Fluor-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-on
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexamethason
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.995
Menge 1 g
Formelmasse 392.47
Physikalische Form Pulver