Learn More
Devardas Legierung Silylierungsreagenz, Rein, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12337143 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung Packungsgröße
12337143 Pulvergefäß aus Kunststoff 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12337143 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/0100/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
250g, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
CAS 8049-11-4
Schmelzpunkt 550°C
Siedepunkt 1700°C
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Form Fest
Summenformel Al9Cu10Zn
MDL-Nummer 198176
InChI-Schlüssel MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 943.67
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Devarda's alloy
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.