Learn More
Deuteriumoxid, für die NMR-Spektroskopie, 100.0 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-99269
Click to view available options
Menge:
10 ml
50 ml
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Septumflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7789-20-0
H2O
20.03
MFCD00044636
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
24602
CHEBI:41981
[(²H)oxy](²H)
[2H]O[2H]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7789-20-0
H2O
20.03
MFCD00044636
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
24602
CHEBI:41981
[(²H)oxy](²H)
[2H]O[2H]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Deuterium oxide
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 100.0 atom % D
Dichte 1,1050 g/ml
Deuterium (D) Min. 99,95%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1,328
Relative Dichte 1,105
Viskosität 1,25 mPa.s (20 °C)
Menge 10 ml
Schmelzpunkt 3,8 °C
Siedepunkt 101,4 °C
Strukturformel D2O
Merck Index 15, 2942
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Formelmasse 20.02
Güte NMR