Learn More
Deuteriumchlorid, 20 w/w% in D2O, ≥99.96 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324558
Change view
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324558 5g 5 Gramm
11314558 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11324558 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042406.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7698-05-7
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00044642
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
Synonym deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
PubChem CID 522634
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deuterium chloride
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,20 g/mL
Geruch Sauer
Verpackung Klarglasampullen
Brechungsindex 1,373
Empfindlichkeit Licht- und feuchtigkeitsempfindlich.
Menge 5g
Siedepunkt 108 °C
UN-Nummer UN1789
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 37.47
Reinheit (%) ≥99.96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % w/w in D2O