Learn More
Detomidine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Detomidine hydrochloride |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12;/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14);1H |
| Formelmasse | 222.0924 |