Learn More
Detomidinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30459013
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459013 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459013 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1015.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Detomidine hydrochloride
CAS 90038-01-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Detomidine hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H14 N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Detomidine hydrochloride, 4-(2,3-Dimethylbenzyl)-1H-imidazole hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-[(2,3-dimethylphenyl)methyl]-, monohydrochloride, Detomidine hydrochloride, Domosedan, Dormosedan, MPV 253AII
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2.ClH/c1-9-4-3-5-11(10(9)2)6-12-7-13-8-14-12;/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.Cc1cccc(Cc2c[nH]cn2)c1C
IUPAC-Name 4-[(2,3-Dimethylphenyl)methyl]-1H-imidazol;hydrochlorid
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 222.71
Menge 10 mg
Formelmasse 222.0924 g/mol