Learn More
Smeg™ Deterliquid™ Flüssigreiniger
Reinigen Sie viele verschiedene Glaswaren mit diesem alkalischen Reinigungsmittel. Smeg™ Deterliquid™ Flüssigreiniger erzielen hervorragende Waschergebnisse und optimieren die thermische Desinfektion von Laborgeräten.
Marke: Smeg™ DETERLQD2
Additional Details : CAS : 143239-08-1 Gewicht : 5.65000kg Transport : UN number : 1719 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
- Für eine Vielzahl von Anwendungen
- Erhältlich in 5 Liter-Behältern
Spezifikation
D2 flüssig alkalisches Deterliquid | |
Kanister | |
Je 1 | |
5L |
Sicherheit und Handhabung
- DETERLIQUID D2
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH206-Achtung
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.