Learn More
Smeg™ Deterliquid™ Flüssigreiniger
Clean a wide range of glassware with this alkaline detergent. Smeg™ Deterliquid™ Liquid Cleaners achieve excellent washing results and optimize the thermal disinfection of laboratory instruments.
Marke: Smeg™ DET.RLQSP
Additional Details : Gewicht : 7.00000kg Transport : UN number : 1814 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
- For a variety of applications
- Available in 5 liter container
Spezifikation
SP flüssig alkalisches Deterliquid | |
Zinn | |
1 Ea. | |
5 l |
Sicherheit und Handhabung
- DETERLIQUID SP2
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.