Learn More
Detektorkalibrierung Mehrelementmischung: Tb, U @ 5; Y, In, Ce, Tl @ 10; Co @ 20; Mg, Sc @ 25; 7Li @ 50; Sei @ 100 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17977479
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17977479 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17977479 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLDCAL100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Detektorkalibrierung Mehrelementmischung: Tb, U @ 5; Y, In, Ce, Tl @ 10; Co @ 20; Mg, Sc @ 25; 7Li @ 50; Sei @ 100 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium/Uranium/Cerium/Indium/Thallium/Yttrium/Cobalt/Magnesium/Scandium/Lithium 7/Beryllium
CAS 7440-27-9, 7440-61-1, 7440-45-1, 7440-74-6, 7440-28-0, 7440-65-5
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Terbium/Uranium/Cerium/Indium/Thallium/Yttrium/Cobalt/Magnesium/Scandium/Lithium 7/Beryllium
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Terbium 5 μg/mL/Uranium 5 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL/Cobalt 20 μg/mL/Magnesium 25 μg/mL/Scandium 25 μg/mL/Lithium 7 50 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL