Learn More
Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-on), Mikromol™
Artikelnummer. 30458484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458484 4 x 25 mg -
30049509 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30458484 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1569.0100254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-on), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
CAS 224789-21-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Desulfovardenafil (2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H20 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-(2-ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-, 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,22)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3ccccc3OCC
IUPAC-Name 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 312.37
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 312,1586 g/mol