Learn More
Brady™ Zerstörbare, manipulationssichere, matte Vinyl-Etiketten für M6/M7-Drucker
Manipulationssichere Vinyletiketten sind so konzipiert, dass sie leicht brechen, um Produktmanipulation anzuzeigen und das Entfernen des Etiketts am Stück zu verhindern.
Marke: Brady™ 173386
38.41 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28008" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
- Betriebstemperatur von -40 °C bis 82 °C (-40 °F °bis 180 °F)
- Hergestellt aus B-351 Vinylmaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Weiß | |
| Stanzform | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 °C bis +80 °C | |
| 0.071 mm | |
| 2 in. | |
| 25.4 mm | |
| M7-20-351 |
| ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 | |
| Ohne | |
| Matt | |
| Vinyl | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M710, BMP71 | |
| 100 Etiketten | |
| -40 °F bis +176 °F | |
| 0,0028 in. | |
| 2 x 1 in. | |
| 1 in. | |
| 50,8 mm |
Promotions
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.