Learn More
Brady™ Zerstörbare, manipulationssichere, matte Vinyl-Etiketten für M6/M7-Drucker
Manipulationssichere Vinyletiketten sind so konzipiert, dass sie leicht brechen, um Produktmanipulation anzuzeigen und das Entfernen des Etiketts am Stück zu verhindern.
Marke:  Brady™ 173867
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17888314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.80 CHF
    61.14 CHF / 100 Stück
    Sparen 6.66 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 12-10-2026
Beschreibung
  • Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist
  • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 82 °C (-40 °F °bis 180 °F)
  • Hergestellt aus B-351 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 °C bis +80 °C
0.071 mm
1,9 in.
76.2 mm
M6-37-351
ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155
Ohne
Matt
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
100 Etiketten
-40 °F bis +176 °F
0,0028 in.
1,9 x 3 in.
3 in.
48,26 mm