Learn More
Brady™ Zerstörbare, manipulationssichere, matte Vinyl-Etiketten für M6/M7-Drucker
Manipulationssichere Vinyletiketten sind so konzipiert, dass sie leicht brechen, um Produktmanipulation anzuzeigen und das Entfernen des Etiketts am Stück zu verhindern.
Marke:  Brady™ 173818
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17819084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.95 CHF
    56.80 CHF / 250 Stück
    Sparen 6.15 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 09-11-2026
Beschreibung
  • Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist
  • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis 82 °C (-40 °F °bis 180 °F)
  • Hergestellt aus B-351 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Stanzform
Einseitig bedruckbar
Etikett
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 °C bis +80 °C
0.071 mm
1 in.
38.1 mm
M6-31-351
ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155
Ohne
Matt
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
250 Etiketten
-40 °F bis +176 °F
0,0028 in.
1 x 1,5 in.
1,5 in.
25,4 mm