Learn More
Brady™ Zerstörbare, manipulationssichere, matte Vinyl-Etiketten für M6/M7-Drucker
Manipulationssichere Vinyletiketten sind so konzipiert, dass sie leicht brechen, um Produktmanipulation anzuzeigen und das Entfernen des Etiketts am Stück zu verhindern.
Marke: Brady™ 174601
Beschreibung
- Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
- Betriebstemperatur von -40 °C bis 82 °C (-40 °F °bis 180 °F)
- Hergestellt aus B-351 Vinylmaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Weiß | |
| Stanzform | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 °C bis +80 °C | |
| 0.071 mm | |
| 1 in. | |
| 38.1 mm | |
| M7-31-351 |
| ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 | |
| Ohne | |
| Matt | |
| Vinyl | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M710, BMP71 | |
| 250 Etiketten | |
| -40 °F bis +176 °F | |
| 0,0028 in. | |
| 1 x 1,5 in. | |
| 1,5 in. | |
| 25,4 mm |