Learn More
JP Selecta™ Dest-4 Water Distiller
Artikelnummer. 13443669
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
1,5 l/h
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
13443669 1,5 l/h 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13443669 Lieferant JP Selecta™ Lieferanten-Nr. 4001729
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cooling by forced air through a condenser.
  • Specially for autoclaves
  • Case made from thermo resistant plastic
  • Internal stainless steel
  • Without glass heater elements
  • Easy to use
  • Safety cut out system if over temperature due to insufficient water
  • Comes complete with a 4 liter three-way dispenser plastic bottle with filter
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1.5 L/hr.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Distillation
Höhe (metrisch) 39 cm
Enthält 4L plastic bottle and three dispenser tap with filter
Material Thermo resistant plastic case, internal stainless steel
Wirkleistung 750 w
Gewicht (metrisch) 3.5 kg
Flussrate 1,5 l/h