Learn More
Dess-Martin Periodinane (Technische Klasse), TRC
Artikelnummer. 30011441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011441 25 g 25 Gramm
30007579 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29742025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87413-09-0
Summenformel C13H13IO8
Molekulargewicht (g/mol) 424.14
Synonym Acetic Acid 1,1',1' '-(3-Oxo-1lambda5-1,2-benziodoxol-1(3H)-ylidyne) Ester, 1,1,1-Tris(acetyloxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Dess-Martin Reagent, Martin's Reagent, Triacetoxyperiodinane, DMP
IUPAC-Name (1,1-Diacetyloxy-3-oxo-1λ^{5},2-Benziodoxol-1-yl) Acetat
SMILES CC(=O)OI1(OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)c2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dess-Martin Periodinane (Technical Grade)
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
Formelmasse 423.9655