Learn More
Dess-Martin-Periodinan, 15 Gew.% Lösung in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
50 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10562861
Marke: Thermo Scientific Acros 333110500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dess-Martin Periodinan, 10 bis 15 %, C13H13IO8, CAS-Nummer-87413-09-0, 75-09-2, Dess Martin, Dess-Martin, Dess-Martinperiodinan, Dess-Martin periodinan, 1,1,1-Triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-on, Dess Martin Periodinan, Dess-Martin Periodan, Dess-Martin Reagenz, Triacetoxyperiodinan
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dess-Martin periodinane
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 15 wt. % Solution in Dichloromethane
CAS 87413-09-0, 75-09-2
Summenformel C13H13IO8
MDL-Nummer MFCD00130127
Dichte 1.3620g/mL
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
InChI-Schlüssel NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC-Name (1,1-Diacetyloxy-3-oxo-1$l^{5},2-Benziodoxol-1-yl)-Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formelmasse 424.15
Reinheit (%) 10 to 15%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.362
Menge 50 ml
Physikalische Form Flüssig