Learn More
Dess-Martin-Periodinan, 15 Gew.% Lösung in Methylenchlorid, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10060498
336.68 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dess-Martin periodinane
Farbe Farblos bis hellgelb
CAS 87413-09-0, 75-09-2
Summenformel C13H13IO8
MDL-Nummer MFCD00130127
Dichte 1.3620g/mL
Merck Index 15, 2934
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
InChI-Schlüssel NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC-Name 1,1-bis(acetyloxy)-3-oxo-3H-1λ⁵,2-benziodaoxol-1-yl acetate
Molekulargewicht (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formelmasse 424.15
Reinheit (%) 10 to 15%
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1.362
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig