Learn More
Thermo Scientific™ Desoxycholat-Citrat-Agar (Hynes)
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Desoxycholat-Citrat-Agar-Medienplatten (Hynes-Modifikation) isolieren und differenzieren Sie Salmonella- und Shigella-Spezies aus klinischen Proben einfach und mit verbesserter Selektivität.
Desoxycholat-Citrat-Agar (Hynes-Modifikation) ist ein verbessertes Medium auf Grundlage der Hynes1-Modifikation des Leifson-Mediums2, das die Isolierung von Salmonellen und Shigellen erleichtert.
- Einfachere Kolonienauswahl: Das verbesserte Medium ergibt größere und zahlreichere Kolonien von Shigella-Arten, die leicht entnommen und in Kochsalzlösung für Objektträger-Agglutinationstests emulgiert werden können.
- Verbesserte Selektivität: Mehr Hemmung bei Coliformen und Proteus-Arten als beim ursprünglichen Desoxycholat-Citrat-Agar (Artikel-Nr. CM0035B)
- Gebrauchsfertig: Praktische Fertignährmedien
Das Medium ist hellrosa (aufgrund der Einbeziehung von Neutralrot-Indikator) und klar. Laktose-fermentierende Organismen erzeugen rosafarbene Kolonien und können von einer Präzipitationszone gefällter Desoxycholsäure umgeben sein. Die Kolonien von Nicht-Laktose-Fermentern sind farblos und aufgrund ihrer alkalischen Reaktion von einer klaren orange-gelben Zone umgeben. Escherichia coli kann auf dem Medium wachsen, auch wenn er es normalerweise nicht sollte. Aus diesem Grund wird eineReinheitskontrolle der Kolonie durch eine Subkultur auf einem anderen, jedoch weniger hemmenden Medium, z. B. MacConkey-Agar (Artikel-Nr. CM0007B), empfohlen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Fragen Sie bitte nach.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb- und vollautomatisierte Testmöglichkeiten sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Lachsorange, transparent |
| Inhalt und Lagerung | 6°bis 12 °C |
| Beschreibung | Desoxycholat-Citrat-Agar (Hynes-Modifikation) |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 17,5 g ±5 % |
| Verpackungsart | Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis |
| Menge | 10/Packung |