Learn More
Deoxyanisoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429020 100 g 100 Gramm
11419020 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429020 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12816.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 120-44-5 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
Deoxyanisoin react to produce a-bromo-4,4'-dimethoxy-deoxybenzoin, and this reaction could happen in the reagent of CCl4 and bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Deoxyanisoin reagiert, wodurch a-Bromo-4,4′-Dimethoxy-Desoxybenzoin entsteht, und diese Reaktion könnte im Reagenz von CCl4 und Brom auftreten.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-44-5
Summenformel C16H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 256.301
MDL-Nummer MFCD00008406
InChI-Schlüssel SICBLYCPRWNHHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym desoxyanisoin, deoxyanisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxydeoxybenzoin, deoxy-p-anisoin, deoxy-4-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 4-methoxybenzyl 4-methoxyphenyl ketone, acetophenone, 4'-methoxy-2-p-methoxyphenyl
PubChem CID 67120
IUPAC-Name 1,2-Bis(4-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxyanisoin
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Menge 100 g
Beilstein 1536594
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 256.3
Reinheit (%) 98%