Learn More
Desmoglein-3 Mouse, Clone: DSG3/1535, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 449.92 CHF
Spezifikation
Antigen | Desmoglein-3 |
---|---|
Klon | DSG3/1535 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959907
|
EnquireBio
1830-MSM5-P0 |
20 μg | |||||||
15969907
|
EnquireBio
1830-MSM5-P1 |
100 μg |
523.00 CHF 449.92 CHF / 100 Mikrogramm Sparen 73.08 CHF 13% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
Desmoglein-3 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
1830 | |
Recombinant human DSG3 extracellular protein fragment | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
130kDa |
DSG3/1535 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001935 | |
DSG3 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
A431 cells. Skin or Lung squamous cell carcinoma. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Desmoglein-3 Mouse, Clone: DSG3/1535, enQuireBio™