missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmethylofloxacin, LoGiCal

Artikelnummer. 30458657
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458657 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30458657 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0228.08

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Desmethylofloxacin
CAS 82419-52-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Desmethylofloxacin
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H18 F N3 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Ofloxacin Imp. E (EP), Ofloxacin USP Related Compound A, Ofloxacin USP RC A, (RS)-9-Fluoro-3-methyl-7-oxo-10-(piperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, Ofloxacin Related Compound A, Ofloxacin Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)
Lösungstyp Neat
SMILES CC1COc2c(N3CCNCC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O
IUPAC-Name (RS)-9-Fluor-3-methyl-7-oxo-10-(piperazin-1-yl)-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-carbonsäure
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 347.34
Menge 10 mg
Formelmasse 347.1281 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.