missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmethylnortriptylin, TRC

Artikelnummer. 30350056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350056 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30350056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2930751MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4444-42-2
Summenformel C18H19N
Molekulargewicht (g/mol) 249.35
Synonym 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-propanamine, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Δ5,γ-propylamine, Demethylnortriptyline, Didesmethylamitriptyline, Lu 5-079, N,N-Didemethylamitriptyline
SMILES NCC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=C/1C=CC=C3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Desmethylnortriptyline
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H19N/c19-13-5-10-18-16-8-3-1-6-14(16)11-12-15-7-2-4-9-17(15)18/h1-4,6-10H,5,11-13,19H2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.