missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmethylmaprotiline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30009609
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009609 5 mg 5 Milligramm
18043240 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009609 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2917905MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 92202-51-2
Summenformel C19 H21 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 299.84
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine, hydrochloride (9CI), Demethylmaprotiline hydrochloride, Desmethylmaprotiline hydrochloride, N-Desmethylmaprotiline hydrochloride, Normaprotiline hydrochloride, 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine hydrochloride, Maprotiline-desmethyl Hydrochloride
IUPAC-Name 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine hydrochloride
SMILES Cl.NCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21N.ClH/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19;/h1-4,6-9,14H,5,10-13,20H2;1H
Formelmasse 299.1441
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.