Learn More
Desmethylclomipraminhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17961496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961496 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17961496 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0545.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Desmethylclomipraminhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-Name 3-(2-Chlor-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-methylpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 337.29
Menge 25 mg
Formelmasse 336,116 g/mol