Learn More
Desmethylclomipraminhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460536 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460536 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0545.08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-Name 3-(2-Chlor-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-methylpropan-1-amin;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 337.29
Menge 10 mg
Formelmasse 336,116 g/mol