Learn More
Desmethylchlorpromazinhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460094 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460094 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0420.0701
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Desmethylchlorpromazinhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
CAS 3953-65-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H17 Cl N2 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 3-(2-Chloro-10 H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethylchlorpromazine Hydrochloride), Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP), Chlorpromazine Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-10 H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Chlorpromazine Impurity D as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18 H,4,9-10H2,1H3;1 H
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-Name 3-(2-Chlorphenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amin;hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 341.3
Menge 1 mL
Formelmasse 340.0568 g/mol