missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desmethyl Sibutramine, Hydrochloride Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desmethylsibutramine Hydrochloride |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H |
| Formelmasse | 301.1364 |
| Reinheit (%) | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?