Learn More
Desmethyl PBR28, TRC
Artikelnummer. 30359340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359340 10 mg 10 Milligramm
30353452 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30359340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29244510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1005325-42-7
Summenformel C20H18N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 334.37
Synonym Desmethyl PBR28, N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]-N-(4-phenoxy-3-pyridinyl)acetamide
SMILES CC(=O)N(Cc1ccccc1O)c2cnccc2Oc3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]-N-(4-phenoxy-3-pyridinyl)acetamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H18N2O3/c1-15(23)22(14-16-7-5-6-10-19(16)24)18-13-21-12-11-20(18)25-17-8-3-2-4-9-17/h2-13,24H,14H2,1H3
Formelmasse 334.1317