Learn More
Desmethyl Ofloxacin Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desmethylofloxacin |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24) |
| Formelmasse | 347.1281 |