missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmethyl Fondenafil, TRC

Artikelnummer. 30003603
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003603 50 mg 50 Milligramm
30010303 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003603 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29243050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 147676-79-7
Summenformel C23 H30 N6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 438.52
Synonym Piperazine, 1-[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxybenzoyl]-4-methyl- (9CI), 1H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, piperazine deriv., 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazinylcarbonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Desmethylcarbodenafil, Desmethyl Fondenafil
IUPAC-Name 5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-carbonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)N4CCN(C)CC4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Desmethylcarbodenafil
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H30N6O3/c1-5-7-17-19-20(28(4)26-17)22(30)25-21(24-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)23(31)29-12-10-27(3)11-13-29/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,24,25,30)
Formelmasse 438.2379
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.