Learn More
SymLine™ Tisch- und Wandhalterungen
Código de producto. 17327419
Cambiar vista
Click to view available options
Verschlussgröße:
32 mm (Außendurchmesser) bis Obergewinde GL 45
4 x UNF 1/4 Zoll 28 G und 2 x NPT 1/8 Zoll
6 x UNF 1/4 in., 1 x NPT 1/8 in.
GL 45 (m), Untergewinde GL 25 (m)
Untergewinde GL 25 (m) auf Obergewinde GL 45 (m)
Enthält:
Fassung mit Zubehör für Kapillardurchm. 2,3/3,2 mm und 1 x NPT 1/8 in.. Verbindung oben, Schlauchverbinder für (ID) Durchm. 6,4 bis 9 mm, Pad-Durchm. 53 mm, Verbindung zum Schlauch (AD) 32 mm
Halterung für Tischbohrung (AD) 35 mm mit Zähler
Halterung mit Montageflansch für Rückwandbohrung von 34 bis 45 mm
Halterung mit Montageflansch, langer Schaft für XL-Trichter, zwei 90°-Biegungen
Halterung mit Pad-Durchm. 53 mm mit Anschlussgewinde GL25 (m)
Produkttyp:
Tischanbringung
Wandbefestigung
Tamaño de la unidad:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Verschlussgröße Enthält Produkttyp unitSize
17327419 GL 45 (m), Untergewinde GL 25 (m) Halterung mit Montageflansch, langer Schaft für XL-Trichter, zwei 90°-Biegungen Wandbefestigung 1 Stück
10243090 32 mm (Außendurchmesser) bis Obergewinde GL 45 Halterung für Tischbohrung (AD) 35 mm mit Zähler Tischanbringung 1 Stück
15265134 6 x UNF 1/4 in., 1 x NPT 1/8 in. Fassung mit Zubehör für Kapillardurchm. 2,3/3,2 mm und 1 x NPT 1/8 in.. Verbindung oben, Schlauchverbinder für (ID) Durchm. 6,4 bis 9 mm, Pad-Durchm. 53 mm, Verbindung zum Schlauch (AD) 32 mm Tischanbringung 1 Stück
16313547 4 x UNF 1/4 Zoll 28 G und 2 x NPT 1/8 Zoll Halterung mit Pad-Durchm. 53 mm mit Anschlussgewinde GL25 (m) Tischanbringung 1 Stück
15357439 GL 45 (m), Untergewinde GL 25 (m) Halterung mit Montageflansch für Rückwandbohrung von 34 bis 45 mm Wandbefestigung 1 Stück
15846394 Untergewinde GL 25 (m) auf Obergewinde GL 45 (m) Halterung für Tischbohrung (AD) 35 mm mit Zähler Tischanbringung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17327419 Proveedor SymLine™ N.º de proveedor 106601
Verfügbar ab: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Die Fülleinheiten werden platzsparend in Ihrem Arbeitsbereich montiert. Erhältlich als spezieller HPLC-Anschluss für den direkten Anschluss an Ihre Entsorgungsschläuche.
  • Tischhalterungen lassen sich in nahezu alle Arbeitsbereiche integrieren.
  • Ob in Verbindung mit einem Arbeitstisch oder einem Abzugsschrank verwendet, gewährleistet es stets eine effiziente Überführung flüssiger Abfälle in angeschlossene Abfallsysteme.
  • Flache Tischhalterung und HPLC-Abfallbehälter in einem
  • Integrierte Anschlüsse für Kapillaren und Schläuche ermöglichen es dieser Installation, nur geringfügig aus der Arbeitsfläche herauszuragen.
  • Mit der Rückwandhalterung nutzen Sie den verfügbaren Platz in Ihrem Arbeitsbereich optimal aus und erhalten noch mehr Raum für Laborproben und Versuchsaufbauten.
  • Sie können Abfälle direkt im Abzugsschrank entsorgen.
Especificaciones
Verschlussgröße GL 45 (m), Untergewinde GL 25 (m)
Enthält Halterung mit Montageflansch, langer Schaft für XL-Trichter, zwei 90°-Biegungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfer von Flüssigkeiten in angeschlossene Abfallsysteme
Zur Verwendung mit (Geräte) 3- und 4-teiliger Auffangbehälter, Sicherheits-Abfallverschluss, Sicherheitstrichter und Rohrsystem
Material HDPE-EC
Produkttyp Wandbefestigung
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.