Learn More
SymLine Durchführung für Tischmontage
Artikelnummer. 10150040
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
G 1/2 in. ID (f), 33,5 mm AD bei GL 45 (m)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Packungsgröße
10150040 G 1/2 in. ID (f), 33,5 mm AD bei GL 45 (m) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10150040 Lieferant SymLine Lieferanten-Nr. 106400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 CHF
    112.59 CHF / 1 Stück
    Sparen 22.41 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tischmontagezubehör mit G 1/2 in. Innendurchm. (f), 33,5 mm Außendurchm. bei GL 45 (m)
SymLine ist das intelligente, modulare Sammelsystem für flüssige Abfälle. Es lässt sich perfekt in Ihre Laborausrüstung integrieren. Es wurde speziell für die Anforderungen im Analyselabor entwickelt.
Spezifikation
Verschlussgröße G 1/2 in. ID (f), 33,5 mm AD bei GL 45 (m)
Beschreibung Tischmontagezubehör mit G 1/2 in. ID (f), 33,5 mm OD auf GL 45 (m), PE-HD elektrostatisch leitfähig inkl. Dichtung und Verriegelung n μt
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfer von Flüssigkeiten in angeschlossene Abfallsysteme
Zur Verwendung mit (Geräte) Kombinierbar mit 3x- und 4x-Kollektor, SafetyWasteCap, Sicherheitstrichter und Schlauchsystem
Material HDPE
Produkttyp Tischanbringung