Learn More
Tocris Bioscience™ Desipramine hydrochloride
Artikelnummer. 18792484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18792484 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18792484 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3067/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 CHF
    149.10 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 8.90 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Selective inhibitor of noradrenalin transporters
Tricyclic antidepressant that is a selective inhibitor of noradrenalin transporters (Ki values are 4, 61 and 78720 nM for NET, SERT and DAT transporters respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desipramine hydrochloride
CAS 58-28-6
Menge 50 mg
Summenformel C18H23ClN2
Formelmasse 302.84
Reinheit >99%
Molekulargewicht 302.846