missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desipramin-d3, TRC

Artikelnummer. 30356818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356818 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30356818 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2900532.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 65100-49-4
Summenformel C18 2H3 H20 N3
Molekulargewicht (g/mol) 284.41
Synonym Desipramine D3
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-3-(2,3,4-Trideuterio-5,6-Dihydrobenzo[b][1,4]Benzodiazepin-11-yl)Propan-1-Amin
SMILES [2H]c1cc2N(CCCN(C)C)c3ccccc3CNc2c([2H])c1[2H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Desipramine Methyl-d3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H23N3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19-16-9-4-6-11-18(16)21/h3-6,8-11,19H,7,12-14H2,1-2H3/i4D,6D,9D
Formelmasse 284.208
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.