missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deschloro-Bupropion-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30366314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366314 25 mg 25 Milligramm
30358383 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30366314 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28854525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 63199-74-6
Summenformel C13 H19 N O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 241.76
Synonym 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride
IUPAC-Name 2-(tert-butylamino)-1-phenylpropan-1-ein; Hydrochlorid
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H
Formelmasse 241.1233
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.